Calcium chloride dihydrate ≥99% USP, Ph. Eur., BP, JP
SPCMCA140-500GM
:
- Förpackningstyp:Poly bottle
- Förp.:500 g
- Seq:3645
- Assay:99% Min.
:
:147.01 g/mol
:13,01660
:1600 °C (1013 hPa)
:176 °C
:1,85 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:233-140-8
:GHS07
:10035-04-8
:CaCl₂·2H₂O
:MFCD00149613