Tetrasodium diphosphate decahydrate ≥99%, kristaller ACS
SPCMS1420-500GM
:
- Förpackningstyp:Poly bottle
- Förp.:500 g
- Seq:3645
- Assay:99% Min.
:
:446.06 g/mol
:990 °C
:1,82 g/cm³ (25 °C)
:231-767-1
:GHS07
:Omgivande
:13472-36-1
:Na₄P₂O₇·10H₂O
:MFCD00149200