Kaliumpermanganat concentrate for dilution to 0.002 mol (0.01N) i vattenlösning, ConvoL NORMADOSE® volumetrisk lösning
Katalog # 91353.600
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass ampoule
- Förp.:1 Ampoul
- Seq:0501
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Molarity:0.00199 - 0.00201 mol/l (20°C)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:158.03 g/mol
:Dose for preparation of 1 litre of solution.
:GHS09
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7722-64-7
Formel:KMnO₄
MDL-nummer:MFCD00011364