ContactUsLinkComponent
Kaliumpermanganat concentrate for dilution to 0.02 mol (0.1N) i vattenlösning, ConvoL NORMADOSE® volumetrisk lösning
Kaliumpermanganat concentrate for dilution to 0.02 mol (0.1N) i vattenlösning, ConvoL NORMADOSE® volumetrisk lösning
Catalog # 91352.600
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Kaliumpermanganat concentrate for dilution to 0.02 mol (0.1N) i vattenlösning, ConvoL NORMADOSE® volumetrisk lösning
Catalog # 91352.600
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass ampoule
  • Förp.:
    1 Ampoul
  • Seq:
    0501
Specifications
Specification Test Results
  • Molarity:
    0.0199 - 0.0201 mol/l (20°C)
Specification Test Results
About this item
 :
 :158.03 g/mol
 :Dose for preparation of 1 litre of solution.
 :GHS05
 :GHS09
Storage Temperature:Omgivande
CAS Number:7722-64-7
Formula:KMnO₄
MDL Number:MFCD00011364