Vatten for cleaning, steril
Katalog # 911660ZT
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Bottle, screw cap
- Förp.:11
- Seq:2752
- Pk Info:12x500 ml
Specifikationer
Om denna produkt
:
:18.02 g/mol
CAS-nummer:7732-18-5
Formel:H₂O
MDL-nummer:MFCD00011332