Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharma Scoops
Pharma Scoops
Leverantör:   BOCHEM
Pharma Scoops
Leverantör:  BOCHEM
Certificates
Pharma Scoops
4 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
These scoops are made from V4A steel.
  • Very good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Highly polished
  • With seamless fixed handle
Ideal for sample taking in the pharmaceutical industry.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Längd
    Bredd
    Tillgänglighet
    Price
  • BOCH8860
    Pharma scoop
    Pharma scoop
    100 ml
    100 mm
    50 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 925,00 kr
    1 925,00 kr
    1 * 1 Items
       1 925,00 kr
  • BOCH8861
    Pharma scoop
    Pharma scoop
    450 ml
    150 mm
    75 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 150,00 kr
    2 150,00 kr
    1 * 1 Items
       2 150,00 kr
  • BOCH8862
    Pharma scoop
    Pharma scoop
    1000 ml
    235 mm
    110 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 625,00 kr
    2 625,00 kr
    1 * 1 Items
       2 625,00 kr
  • BOCH8863
    Pharma scoop
    Pharma scoop
    2500 ml
    250 mm
    135 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 775,00 kr
    2 775,00 kr
    1 * 1 Items
       2 775,00 kr