Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Cryo Boxes
VWR®, Cryo Boxes
VWR®, Cryo Boxes
Leverantör:  VWR Collection
Certificates
VWR®, Cryo Boxes
34 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Cryo boxes are suitable to store up to –196 °C.
  • Suitable for storage temperatures down to –196°C
  • Available in a variety of color options
  • Grid option for coding on lid
  • Clear lid material
Made with PC material
Boxes are stackable. Designed for 25, 81, or 100 places to store both internal and external threaded vials (1 - 5 ml).
Base made with color options red, blue, green, white, and yellow. Lid has grid option for coding and made with clear material.
Ordering information: Cryo tube picker is included.
Product Family Options
Produktinformation
  • Fack
    Färg
    för rör
    B×D×H, utv
    Tillgänglighet
    Price
  • 25
    Blandade
    1 - 2 ml
    75,6×75,6×52,2 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 475,00 kr
    475,00 kr
    1 * 5 Items
       475,00 kr
  • 25
    Blå
    1 - 2 ml
    75,6×75,6×52,2 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 475,00 kr
    475,00 kr
    1 * 5 Items
       475,00 kr
  • 25
    Grön
    1 - 2 ml
    75,6×75,6×52,2 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 475,00 kr
    475,00 kr
    1 * 5 Items
       475,00 kr
  • 25
    Röd
    1 - 2 ml
    75,6×75,6×52,2 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 475,00 kr
    475,00 kr
    1 * 5 Items
       475,00 kr
  • 25
    Vit
    1 - 2 ml
    75,6×75,6×52,2 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 475,00 kr
    475,00 kr
    1 * 5 Items
       475,00 kr
  • 25
    Gul
    1 - 2 ml
    75,6×75,6×52,2 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 475,00 kr
    475,00 kr
    1 * 5 Items
       475,00 kr
  • 81
    Blandade
    1 - 2 ml
    132×132×53 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 760,00 kr
    760,00 kr
    1 * 5 Items
       760,00 kr
  • 81
    Blå
    1 - 2 ml
    132×132×53 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 760,00 kr
    760,00 kr
    1 * 5 Items
       760,00 kr
  • 81
    Grön
    1 - 2 ml
    132×132×53 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 760,00 kr
    760,00 kr
    1 * 5 Items
       760,00 kr
  • 81
    Röd
    1 - 2 ml
    132×132×53 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 760,00 kr
    760,00 kr
    1 * 5 Items
       760,00 kr
  • 81
    Vit
    1 - 2 ml
    132×132×53 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 760,00 kr
    760,00 kr
    1 * 5 Items
       760,00 kr
  • 81
    Gul
    1 - 2 ml
    132×132×53 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 760,00 kr
    760,00 kr
    1 * 5 Items
       760,00 kr
  • 81
    Blandade
    3 ml
    132×132×81,4 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 745,00 kr
    745,00 kr
    1 * 5 Items
       745,00 kr
  • 81
    Blå
    3 ml
    132×132×81,4 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 745,00 kr
    745,00 kr
    1 * 5 Items
       745,00 kr
  • 81
    Grön
    3 ml
    132×132×81,4 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 745,00 kr
    745,00 kr
    1 * 5 Items
       745,00 kr
  • 81
    Röd
    3 ml
    132×132×81,4 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 745,00 kr
    745,00 kr
    1 * 5 Items
       745,00 kr
  • 81
    Vit
    3 ml
    132×132×81,4 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 745,00 kr
    745,00 kr
    1 * 5 Items
       745,00 kr
  • 81
    Gul
    3 ml
    132×132×81,4 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 745,00 kr
    745,00 kr
    1 * 5 Items
       745,00 kr
  • 81
    Blandade
    4 - 5 ml
    132×132×94,3 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 745,00 kr
    745,00 kr
    1 * 5 Items
       745,00 kr
  • 81
    Blå
    4 - 5 ml
    132×132×94,3 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 745,00 kr
    745,00 kr
    1 * 5 Items
       745,00 kr
  • 81
    Grön
    4 - 5 ml
    132×132×94,3 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 745,00 kr
    745,00 kr
    1 * 5 Items
       745,00 kr
  • 81
    Röd
    4 - 5 ml
    132×132×94,3 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 745,00 kr
    745,00 kr
    1 * 5 Items
       745,00 kr
  • 81
    Vit
    4 - 5 ml
    132×132×94,3 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 745,00 kr
    745,00 kr
    1 * 5 Items
       745,00 kr
  • 81
    Gul
    4 - 5 ml
    132×132×94,3 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 745,00 kr
    745,00 kr
    1 * 5 Items
       745,00 kr
  • 100
    Blandade
    1 - 2 ml
    132×132×53 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 755,00 kr
    755,00 kr
    1 * 5 Items
       755,00 kr
  • 100
    Blå
    1 - 2 ml
    132×132×53 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 755,00 kr
    755,00 kr
    1 * 5 Items
       755,00 kr
  • 100
    Grön
    1 - 2 ml
    132×132×53 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 755,00 kr
    755,00 kr
    1 * 5 Items
       755,00 kr
  • 100
    Röd
    1 - 2 ml
    132×132×53 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 755,00 kr
    755,00 kr
    1 * 5 Items
       755,00 kr
  • 100
    Vit
    1 - 2 ml
    132×132×53 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 755,00 kr
    755,00 kr
    1 * 5 Items
       755,00 kr
  • 100
    Gul
    1 - 2 ml
    132×132×53 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 755,00 kr
    755,00 kr
    1 * 5 Items
       755,00 kr
Cryoboxes for 2 ml 2D barcoded cryovials
Produktinformation
  • Fack
    Färg
    för rör
    B×D×H, utv
    Tillgänglighet
    Price
  • 81
    Blå
    2 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 585,00 kr
    585,00 kr
    1 * 5 Items
       585,00 kr
  • 81
    Grön
    2 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 585,00 kr
    585,00 kr
    1 * 5 Items
       585,00 kr
  • 81
    Röd
    2 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 585,00 kr
    585,00 kr
    1 * 5 Items
       585,00 kr
  • 81
    Gul
    2 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 585,00 kr
    585,00 kr
    1 * 5 Items
       585,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • CryoHolder, model T
    CryoHolder, model T
    479-2294