ContactUsLinkComponent
Filling for Sandbath, GEST
Filling for Sandbath, GEST
Katalog # 453-2232
Leverantör:  GESTIGKEIT HARRY
Filling for Sandbath, GEST
Katalog # 453-2232
Leverantör:  GESTIGKEIT HARRY
Specifikationer
  • Effekt:
    4000 W
  • Temperaturområde:
    50…300 °C
  • Beskrivning:
    Sand bath filling, fire-dried quartz sand, grain size 0,1 - 0,4 mm
  • Seq:
    011
  • Modell:
    ST 92-2
  • Bad B×D×H:
    440×590×50 mm
  • Vikt:
    27 kg
  • B×D×H:
    442×592×220 mm
  • Förp.:
    4 kg
  • Plattstorlek:
    440×590 mm
  • Typ:
    ST 92-2
Specifikationer
Om denna produkt
This special sand filling enables even heating.