Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Nivåbord
Accessories for laboratory jacks
Accessories for laboratory jacks
Accessories for laboratory jacks
Katalog # 245-1225
Leverantör:
USBECK Laborgeräte
Expandera bilden
Accessories for laboratory jacks
Katalog # 245-1225
Leverantör:
USBECK Laborgeräte
Specifikationer
För:
245-1221-245-1228
Med:
M 10 thread
Beskrivning:
Klämma, 3-klor , mässing, förnicklad med vinylöverdragna klor. Stav med M 10-gänga
Förp.:
1