ContactUsLinkComponent
VWR®, Nominal flash point standard (65 °C)
VWR®, Nominal flash point standard (65 °C)
Katalog # 91688.230
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
VWR®, Nominal flash point standard (65 °C)
Katalog # 91688.230
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    250 mL
  • CAS-nr:
    1120-21-4
  • Beskrivning:
    Nominal flash point standard (65 °C)
  • Formel:
    C₁₁H₂₄
  • Förvaringstemperatur:
    Ambient (>5 °C)
  • Benämning:
    Nominal Flash Point Standard (65°C)
Specifikationer
Om denna produkt
Caution: Carcinogen.