Orders LinkContactUsLinkComponent
Polypropylene closures, Corning®
Polypropylene closures, Corning®
Leverantör:   Corning
Polypropylene closures, Corning®
Leverantör:  Corning
Certificates
Polypropylene closures, Corning®
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
These Corning® polypropylene closures are designed for culture tubes and flasks.
  • Internal drip ring minimizes contamination
  • Autoclavable at 121 °C
Closure offers two positions: open for gas exchange or closed for humidified environment.
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • för rör
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • CORN26795-25
    Closure for culture tubes and flasks
    Closure for culture tubes and flasks
    25 mm
    Ofärgad
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1 675,00 kr
    1 675,00 kr
    1 * 100 Items
       1 675,00 kr
  • CORN26796-38
    Closure for culture tubes and flasks
    Closure for culture tubes and flasks
    38 mm
    Orange
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2 675,00 kr
    2 675,00 kr
    1 * 100 Items
       2 675,00 kr
  • CORN26797-38
    Closure for culture tubes and flasks
    Closure for culture tubes and flasks
    38 mm
    Ofärgad
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2 825,00 kr
    2 825,00 kr
    1 * 100 Items
       2 825,00 kr