Orders LinkContactUsLinkComponent
Adjustable solid wall shelving
Adjustable solid wall shelving
Leverantör:   TEKNOMEK
Adjustable solid wall shelving
Leverantör:  TEKNOMEK
Certificates
Adjustable solid wall shelving
Adjustable solid wall shelving
16 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
This adjustable wall shelving unit is made from 304 grade stainless steel and supplied with stainless brackets ensuring that this product is steady and tough.
  • Brushed dull polish finish
  • Fully adjustable shelves
  • Wall fixed
With flexible mounting positions and adjustments every 30 mm, you are sure to find shelves suitable for your needs.
Product Family Options
2 shelves
Produktinformation
  • Material
    B×D×H
    Tillgänglighet
    Price
  • Rostfritt stål 304
    1000×300×600 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Rostfritt stål 304
    1000×400×600 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Rostfritt stål 304
    1200×300×600 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Rostfritt stål 304
    1200×400×600 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Rostfritt stål 304
    1500×300×600 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Rostfritt stål 304
    1500×400×600 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Rostfritt stål 304
    1800×300×600 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Rostfritt stål 304
    1800×400×600 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
3 shelves
Produktinformation
  • Material
    B×D×H
    Tillgänglighet
    Price
  • Rostfritt stål 304
    1000×300×900 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Rostfritt stål 304
    1000×400×900 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Rostfritt stål 304
    1200×300×900 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Rostfritt stål 304
    1200×400×900 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Rostfritt stål 304
    1500×300×900 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Rostfritt stål 304
    1500×400×900 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Rostfritt stål 304
    1800×300×900 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Rostfritt stål 304
    1800×400×900 mm