ContactUsLinkComponent
Cold resistant gloves, EDGE® 48-193
Cold resistant gloves, EDGE® 48-193
Leverantör:  Ansell
Certifikat
undefined
Cold resistant gloves, EDGE® 48-193
Leverantör:  Ansell
Specifikationer
  • Catalog No:
  • ANSE48-193/10
  • ANSE48-193/11
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Latex/latexfri:
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Pudrad/puderfri:
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Fodermaterial:
  • Polyester
  • Polyester
  • Yta:
  • Fully coated, PVC bumpers
  • Fully coated, PVC bumpers
  • Kragmodell:
  • Skyddskrage
  • Skyddskrage
  • EN standard:
  • EN 388:2016 (3121A), EN 511 (011)
  • EN 388:2016 (3121A), EN 511 (011)
  • Sterility:
  • Non sterile
  • Non sterile
Specifikationer