ContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, HyFlex® 11-644
Cut resistant gloves, HyFlex® 11-644
Leverantör:  Ansell
Certifikat
undefined
Cut resistant gloves, HyFlex® 11-644
Leverantör:  Ansell
Specifikationer
  • Catalog No:
  • ANSE11-644/12
  • ANSE11-644/10
  • ANSE11-644/11
  • ANSE11-644/8
  • ANSE11-644/9
  • ANSE11-644/6
  • ANSE11-644/7
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Latex/latexfri:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Fodermaterial:
  • HPPE/nylon/spandex
  • HPPE/nylon/spandex
  • HPPE/nylon/spandex
  • HPPE/nylon/spandex
  • HPPE/nylon/spandex
  • HPPE/nylon/spandex
  • HPPE/nylon/spandex
  • Yta:
  • Palm PU coated
  • Palm PU coated
  • Palm PU coated
  • Palm PU coated
  • Palm PU coated
  • Palm PU coated
  • Palm PU coated
  • Mätare:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Kragmodell:
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • EN standard:
  • EN 388:2016 (4342B)
  • EN 388:2016 (4342B)
  • EN 388:2016 (4342B)
  • EN 388:2016 (4342B)
  • EN 388:2016 (4342B)
  • EN 388:2016 (4342B)
  • EN 388:2016 (4342B)
  • Sterility:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
Specifikationer