ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 58-008
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 58-008
Leverantör:  Ansell
Certifikat
undefined
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 58-008
Leverantör:  Ansell
Specifikationer
  • Catalog No:
  • ANSE58-008/9
  • ANSE58-008/8
  • ANSE58-008/10
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Latex/latexfri:
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Pudrad/puderfri:
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Material:
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Yta:
  • Lozenge grip
  • Lozenge grip
  • Lozenge grip
  • Kragmodell:
  • Förlängd
  • Förlängd
  • Förlängd
  • Handflata, tjocklek:
  • 0,5 mm
  • 0,5 mm
  • 0,5 mm
  • EN standard:
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (4102X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (4102X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (4102X)
  • Sterility:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Antistatisk:
  • +
  • +
  • +
  • Godkända för livsmedelskontakt:
  • +
  • +
  • +
Specifikationer