ContactUsLinkComponent
Food processing gloves, AlphaTec® 37-320
Food processing gloves, AlphaTec® 37-320
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Food processing gloves, AlphaTec® 37-320
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • ANSE37-320/11
  • ANSE37-320/7
  • ANSE37-320/8
  • ANSE37-320/9
  • ANSE37-320/10
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Latex/latexfri:
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Material:
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Yta:
  • NBR coating
  • NBR coating
  • NBR coating
  • NBR coating
  • NBR coating
  • Kragmodell:
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Handflata, tjocklek:
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • EN standard:
  • EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2001X)
  • EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2001X)
  • EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2001X)
  • EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2001X)
  • EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2001X)
  • Sterility:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Antistatisk:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Godkända för livsmedelskontakt:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifications