ContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, HyFlex® 11-728
 :  Ansell
undefined
Cut resistant gloves, HyFlex® 11-728
 :  Ansell
  • Catalog No:
  • ANSE11-728/11
  • ANSE11-728/6
  • ANSE11-728/10
  • ANSE11-728/8
  • ANSE11-728/9
  • ANSE11-728/7
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Latex/latexfri:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Fodermaterial:
  • HPPE/Lycra®/Nylon
  • HPPE/Lycra®/Nylon
  • HPPE/Lycra®/Nylon
  • HPPE/Lycra®/Nylon
  • HPPE/Lycra®/Nylon
  • HPPE/Lycra®/Nylon
  • Yta:
  • Palm PU dipped
  • Palm PU dipped
  • Palm PU dipped
  • Palm PU dipped
  • Palm PU dipped
  • Palm PU dipped
  • Mätare:
  • 15
  • 15
  • 15
  • 15
  • 15
  • 15
  • Kragmodell:
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • EN standard:
  • EN 388:2016 (4342B)
  • EN 388:2016 (4342B)
  • EN 388:2016 (4342B)
  • EN 388:2016 (4342B)
  • EN 388:2016 (4342B)
  • EN 388:2016 (4342B)
  • Sterility:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Antistatisk:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +