ContactUsLinkComponent
Industrial gloves, HyFlex® 11-944
Industrial gloves, HyFlex® 11-944
Leverantör:  Ansell
Certifikat
undefined
Industrial gloves, HyFlex® 11-944
Leverantör:  Ansell
Specifikationer
  • Catalog No:
  • ANSE11-944/7
  • ANSE11-944/10
  • ANSE11-944/9
  • ANSE11-944/8
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Latex/latexfri:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Pudrad/puderfri:
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Material:
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Yta:
  • Nitrile palm coating
  • Nitrile palm coating
  • Nitrile palm coating
  • Nitrile palm coating
  • Mätare:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Kragmodell:
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • EN standard:
  • EN 388:2016 (3121A)
  • EN 388:2016 (3121A)
  • EN 388:2016 (3121A)
  • EN 388:2016 (3121A)
  • Sterility:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
Specifikationer