ContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, HyFlex® 11-730
Cut resistant gloves, HyFlex® 11-730
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Cut resistant gloves, HyFlex® 11-730
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • ANSE11-730/11
  • ANSE11-730/10
  • ANSE11-730/9
  • ANSE11-730/7
  • ANSE11-730/8
  • ANSE11-730/6
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Yta:
  • Palm PU dipped
  • Palm PU dipped
  • Palm PU dipped
  • Palm PU dipped
  • Palm PU dipped
  • Palm PU dipped
  • Mätare:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Kragmodell:
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • EN standard:
  • EN 388:2016 (4X43D), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (4X43D), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (4X43D), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (4X43D), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (4X43D), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (4X43D), EN 407 (X1XXXX)
Specifications