Saccharin ≥99.0%, pulver NF
Leverantör: Spectrum Chemical
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:81-07-2
:
Formel:C₇H₅NO₃S
MDL-nummer:MFCD00005866
:183.19 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Assay (C₇H₅NO₃S):99.0 - 101.0 %
- Clarity of Solution:To Pass Test
- Color of Solution:To Pass Test
- Melting Range:226 - 230 °C
- Loss On Drying:max. 1.0 %