2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol) för syntes, Sigma-Aldrich®
8.18447.9045
: Merck
:
- Förpackningstyp:Plastic drum
- Förp.:45 kg
- Seq:4388
- Solubility:(20 °C) practically insoluble
- Melting Point:125 - 128 °C
- Molar Mass:340.5 g/mol
- Bulk Density:300 kg/m3
- Boiling Point:187 °C (0.7 hPa)
- Flash Point:195 °C
- Density:1.07 g/cm3 (20 °C)
- pH:4 - 7 (H2O, 20 °C) (aqueous suspension)
- Ignition Point:350 °C
- Synonyms:2,2'-Methylenebis-(6-tert-butyl-4-methyl-phenol), Bis(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)-methan
- Hill Formula:C23H32O2
- Chemical Formula:(2-(OH)-3-(CH3)3C-5-(CH3)C6H2)2CH2
:
:340.51 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:GHS08
:119-47-1
:C₂₃H₃₂O₂
:MFCD00043641