Bensoylperoxid 75%, hydrous ≥75% USP
Leverantör: Spectrum Chemical
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:94-36-0
:
Formel:C₁₄H₁₀O₄
MDL-nummer:MFCD00003071
:242.23 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:3104
ADR:5.2,II
:GHS02
:GHS03
:GHS07
Specifikationstestresultat
- Assay (Benzoyl Peroxide):70.0 - 80.0 %
- Organic Impurities:To Pass Test
- Identification:To Pass Test