Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Aloe vera
Aloe vera (200:1), pulver
Aloe vera (200:1), pulver
Aloe vera (200:1), pulver
Leverantör:
Spectrum Chemical
Certifikat
Expandera bilden
Aloe vera (200:1), pulver
Leverantör:
Spectrum Chemical
Om denna produkt
CAS-nummer:
85507-69-3
:
MDL-nummer:
MFCD04118389
Förvaringstemperatur:
Omgivande
Specifikationstestresultat
Moisture:
max. 10 %
Microbial Limits:
max. 100 Cfu/G
Specifikationstestresultat