Capping Reagent 90/10 Tetrahydrofuran/N-Methylimidazole (v/v), BioSyn™ for DNA/RNA synthesis, Burdick & Jackson™
HONCBR651-4X2.5L
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:10 L
- Seq:5114
- Pk Info:4x 2.5 L
:
:66 °C (main component)
:0,888 g/cm³ (20 °C) (main component)
:–15 °C
:Omgivande
:2924
:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS05
:GHS07