Fluorvätesyra 48-51 % p.a., Fluka™
HONC66156-2.5L
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:2,5 L
- Seq:5096
:
:20.01 g/mol
:105 °C (1,013 hPa)
:–35 °C
:1,170 g/cm3 (20 °C)
:Omgivande
:231-634-8
:1790
:8,II
:7664-39-3
:HF
:MFCD00011346