ContactUsLinkComponent
Pyridin, Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Pyridin, Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Catalog # HONC33501B-200L
CAS Number:  
Pyridin, Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Catalog # HONC33501B-200L
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Stainless steel drum, returnable
  • Förp.:
    200 L
  • Seq:
    5549
Specifications
About this item
 :
Boiling Pt:115 °C (1,013 hPa)
Melting Pt:-42 °C
Melting Pt:–42 °C
Density:0,98 g/cm3 (20 °C)
Flash Pt:20 °C
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:203-809-9
UN:1282
ADR:3,II
 :79.1 g/mol
 :GHS02
 :GHS07
CAS Number:110-86-1
Formula:C₅H₅N
MDL Number:MFCD00011732