ContactUsLinkComponent
Molybdensyra ≥85% för syntes
Molybdensyra ≥85% för syntes
  91302.180
 :  
undefined
Molybdensyra ≥85% för syntes
  91302.180
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 g
  • Seq:
    3401
  • Assay:
    Min 85%
 :
 :13,06262
 :∼300 °C (1013 hPa)
 :300 °C
 :3,1 g/cm³ (20 °C)
 :161.95 g/mol
 :Kylskåp
 :231-970-5
 :7782-91-4
 :H₂MoO₄
 :MFCD00036287