Capping Reagent 80/20 Acetonitrile/NMI (N-Methylimidazole) (v/v), BioSyn™ for DNA/RNA synthesis, Burdick & Jackson™
Katalog # HONCBR654-4X2.5GL
Leverantör: Honeywell Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle, GL45
- Förp.:10 L
- Seq:5114
- Pk Info:4x 2.5 L
Specifikationer
Om denna produkt
:
Kokande Pt:86,6 °C (main component)
Densitet:0,827 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:6 °C (main component)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-835-2
FN:2924
ADR:3,II
:GHS07
:GHS05
:GHS08
:GHS02