ContactUsLinkComponent
L-Photo-Leucine, Pierce™
L-Photo-Leucine, Pierce™
Katalog # PIER22610
CAS-nummer:  
undefined
L-Photo-Leucine, Pierce™
Katalog # PIER22610
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    100 mg
  • Seq:
    2440
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Product Line:
    Pierce™
  • Labeling Method:
    Chemical Labeling, Metabolic Labeling
  • Crosslinker Type:
    Heterobifunctional
  • Reactive Moiety:
    Diazirine
  • Spacer:
    Short
  • Form:
    Solid
  • Quantity:
    100 mg
  • Type:
    Crosslinker
  • Solubility:
    Water
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :143.17 g/mol
Förvaringstemperatur:Kylskåp
Formel:C₅H₉O₂N₃