Orders LinkContactUsLinkComponent
Clarithromycin Impurities, Reference Standards
Clarithromycin Impurities, Reference Standards
Leverantör:   USP
Clarithromycin Impurities, Reference Standards
Leverantör:  USP
Certificates
Clarithromycin Impurities, Reference Standards
4 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Certifications: US Pharmacopea Reference Standard
Specifikationer för produkt
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 1134619.
  • 1134620.
  • 1134631.
  • 1134642.
  • Benämning:
  • Clarithromycin Impurity D
  • Clarithromycin Impurity H
  • Clarithromycin Impurity Q
  • Clarithromycin Impurity R
  • Synonym(s):
  • N-desmethyl clarithromycin
  • 3"-N-Demethyl-3"-N-formyl-6-O-methylerythromycin A
  • Clarithromycin N-oxide
  • 3"-N-Demethylerythromycin A
  • CAS-nr:
  • 101666-68-6
  • 127140-69-6
  • 118074-07-0
  • 992-62-1
  • Formel:
  • C₃₇H₆₇NO₁₃
  • C₃₈H₆₇NO₁₄
  • C₃₈H₆₉NO₁₄
  • C₃₆H₆₅NO₁₃
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Standard
    Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 1134619.
    Clarithromycin Impurity D
    Clarithromycin Impurity D
    USP reference standard
    Vial
    10 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - 14 400,00 kr
    14 400,00 kr
    1 * 10 mg
       14 400,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1134619.
    Benämning
    Clarithromycin Impurity D
    Synonym(s)
    N-desmethyl clarithromycin
    CAS-nr
    101666-68-6
    Formel
    C₃₇H₆₇NO₁₃
  • 1134620.
    Clarithromycin Impurity H
    Clarithromycin Impurity H
    USP reference standard
    Vial
    10 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - 13 325,00 kr
    13 325,00 kr
    1 * 10 mg
       13 325,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1134620.
    Benämning
    Clarithromycin Impurity H
    Synonym(s)
    3"-N-Demethyl-3"-N-formyl-6-O-methylerythromycin A
    CAS-nr
    127140-69-6
    Formel
    C₃₈H₆₇NO₁₄
  • 1134631.
    Clarithromycin Impurity Q
    Clarithromycin Impurity Q
    USP reference standard
    Vial
    10 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - 15 100,00 kr
    15 100,00 kr
    1 * 10 mg
       15 100,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1134631.
    Benämning
    Clarithromycin Impurity Q
    Synonym(s)
    Clarithromycin N-oxide
    CAS-nr
    118074-07-0
    Formel
    C₃₈H₆₉NO₁₄
  • 1134642.
    Clarithromycin Impurity R
    Clarithromycin Impurity R
    USP reference standard
    Vial
    10 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - 14 675,00 kr
    14 675,00 kr
    1 * 10 mg
       14 675,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1134642.
    Benämning
    Clarithromycin Impurity R
    Synonym(s)
    3"-N-Demethylerythromycin A
    CAS-nr
    992-62-1
    Formel
    C₃₆H₆₅NO₁₃