ContactUsLinkComponent
Aceton, CHROMASOLV™ E för analys av bekämpningsmedelsrester, Riedel-de Haën™
Aceton, CHROMASOLV™ E för analys av bekämpningsmedelsrester, Riedel-de Haën™
Certificates
Aceton, CHROMASOLV™ E för analys av bekämpningsmedelsrester, Riedel-de Haën™
Specification Test Results
  • Assay (GC):
    Min. 99.8 %
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.0005 %
  • Water (Karl Fischer):
    Max. 0.2 %
  • Suitability for residue analysis:
    Max. 5 ng/l
  • Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs:
    complying
Specification Test Results