Orders LinkContactUsLinkComponent
Plastic Additive, Reference Standards
Plastic Additive, Reference Standards
Leverantör:   USP
Plastic Additive, Reference Standards
Leverantör:  USP
Certificates
16 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Plastic Additive 1 (Ethylene bis[3,3-bis[3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl] butanoate]) CAS 32509-66-3
Plastic Additive 2 (pentaerythrityl tetrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate]) CAS 6683-19-8
Plastic Additive 3 (2,2',2'',6,6',6''-hexa-tert-butyl-4,4',4''-[(2,4,6-trimethyl-1,3,5-benzenetriyl)trismethylene]triphenol) CAS 1709-70-2
Plastic Additive 4 (Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate) CAS 2082-79-3
Plastic Additive 5 (Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphite) CAS 31570-04-4
Plastic Additive 6 (1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione) CAS 27676-62-6
Plastic Additive 8 (Dioctadecyl disulfide) CAS 2500-88-1
Plastic Additive 9 (Didodecyl 3,3'-thiodipropionate) CAS 123-28-4
Plastic Additive 10 (dioctadecyl 3,3'-thiodipropionate) CAS 693-36-7
Plastic Additive 11 (Copolymer of Dimethyl Succinate and (4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl)ethanol)) CAS 65447-77-0
Plastic Additive 12 (Oleamide) CAS 301-02-0
Plastic Additive 13 (Erucamide) CAS 112-84-5
Plastic Additive 14 (Di(2-ethylhexyl) phthalate) CAS 117-81-7
Plastic Additive 15 (Epoxidized Soya Oil) CAS 8013-07-8
Plastic Additive 16 (Epoxidized Linseed Oil) CAS 8016-11-3
Certifications: US Pharmacopea Reference Standard
Specifikationer för produkt
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 1544938.
  • 1544949.
  • 1544950.
  • 1544964.
  • 1544971.
  • 1545056.
  • 1545012.
  • 1545001.
  • 1545034.
  • 1545045.
  • 1544927.
  • 1544993.
  • 1545023.
  • 1545067.
  • 1545078.
  • 1545090.
  • Benämning:
  • Plastic Additive 18
  • CAS-nr:
  • 64685-81-0
  • UN No.:
  • 3082
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Standard
    Pk Info
    Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 1544938.
    Plastic Additive 2
    Plastic Additive 2
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 4 275,00 kr
    4 275,00 kr
    1 * 200 mg
       4 275,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1544938.
    Benämning
    CAS-nr
    UN No.
  • 1544949.
    Plastic Additive 3
    Plastic Additive 3
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 4 225,00 kr
    4 225,00 kr
    1 * 200 mg
       4 225,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1544949.
    Benämning
    CAS-nr
    UN No.
  • 1544950.
    Plastic Additive 4
    Plastic Additive 4
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 4 275,00 kr
    4 275,00 kr
    1 * 200 mg
       4 275,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1544950.
    Benämning
    CAS-nr
    UN No.
  • 1544964.
    Plastic Additive 5
    Plastic Additive 5
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 4 325,00 kr
    4 325,00 kr
    1 * 200 mg
       4 325,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1544964.
    Benämning
    CAS-nr
    UN No.
  • 1544971.
    Plastic Additive 6
    Plastic Additive 6
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 4 275,00 kr
    4 275,00 kr
    1 * 200 mg
       4 275,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1544971.
    Benämning
    CAS-nr
    UN No.
  • 1545056.
    Plastic Additive 14
    Plastic Additive 14
    USP reference standard
    Ampule
    100 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 4 275,00 kr
    4 275,00 kr
    1 * 100 mg
       4 275,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1545056.
    Benämning
    CAS-nr
    UN No.
  • 1545012.
    Plastic Additive 10
    Plastic Additive 10
    USP reference standard
    Vial
    100 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 4 225,00 kr
    4 225,00 kr
    1 * 100 mg
       4 225,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1545012.
    Benämning
    CAS-nr
    UN No.
  • 1545001.
    Plastic Additive 9
    Plastic Additive 9
    USP reference standard
    Vial
    100 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 4 125,00 kr
    4 125,00 kr
    1 * 100 mg
       4 125,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1545001.
    Benämning
    CAS-nr
    UN No.
  • 1545034.
    Plastic Additive 12
    Plastic Additive 12
    USP reference standard
    Vial
    100 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 4 475,00 kr
    4 475,00 kr
    1 * 100 mg
       4 475,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1545034.
    Benämning
    CAS-nr
    UN No.
  • 1545045.
    Plastic Additive 13
    Plastic Additive 13
    USP reference standard
    Vial
    100 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 4 325,00 kr
    4 325,00 kr
    1 * 100 mg
       4 325,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1545045.
    Benämning
    CAS-nr
    UN No.
  • 1544927.
    Plastic Additive 1
    Plastic Additive 1
    USP reference standard
    Vial
    100 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 4 275,00 kr
    4 275,00 kr
    1 * 100 mg
       4 275,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1544927.
    Benämning
    CAS-nr
    UN No.
  • 1544993.
    Plastic Additive 8
    Plastic Additive 8
    USP reference standard
    Vial
    100 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 4 275,00 kr
    4 275,00 kr
    1 * 100 mg
       4 275,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1544993.
    Benämning
    CAS-nr
    UN No.
  • 1545023.
    Plastic Additive 11
    Plastic Additive 11
    USP reference standard
    Vial
    100 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 4 125,00 kr
    4 125,00 kr
    1 * 100 mg
       4 125,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1545023.
    Benämning
    CAS-nr
    UN No.
  • 1545067.
    Plastic Additive 15
    Plastic Additive 15
    USP reference standard
    Ampule
    100 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 4 075,00 kr
    4 075,00 kr
    1 * 100 mg
       4 075,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1545067.
    Benämning
    CAS-nr
    UN No.
  • 1545078.
    Plastic Additive 16
    Plastic Additive 16
    USP reference standard
    Ampule
    100 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 4 025,00 kr
    4 025,00 kr
    1 * 100 mg
       4 025,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1545078.
    Benämning
    CAS-nr
    UN No.
  • 1545090.
    Plastic Additive 18
    Plastic Additive 18
    USP reference standard
    5 x 25 mg
    Vial
    125 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 125 mg
    1 * 125 mg - 2 675,00 kr
    2 675,00 kr
    1 * 125 mg
       2 675,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1545090.
    Benämning
    Plastic Additive 18
    CAS-nr
    64685-81-0
    UN No.
    3082
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.