Orders LinkContactUsLinkComponent
Nateglinide, Reference Standards
Nateglinide, Reference Standards
Leverantör:   USP
Nateglinide, Reference Standards
Leverantör:  USP
Certificates
4 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Certifications: US Pharmacopea Reference Standard
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 1457607.
  • 1457618.
  • 1457629.
  • 1457630.
  • Benämning:
  • Nateglinide
  • Nateglinide Related Compound A
  • Nateglinide Related Compound B
  • Nateglinide Related Compound C
  • Synonym(s):
  • trans-4-isopropylcyclohexanecarboxylic acid
  • N-(trans-4-isopropylcyclohexanecarbonyl)-L-phenylalanine
  • N-(cis-4-isopropylcyclohexanecarbonyl)-D-phenylalanine
  • CAS-nr:
  • 105816-04-4
  • 7077-05-6
  • 105816-05-5
  • 105816-06-6
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Standard
    Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 1457607.
    Nateglinide
    Nateglinide
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 4 125,00 kr
    4 125,00 kr
    1 * 200 mg
       4 125,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1457607.
    Benämning
    Nateglinide
    Synonym(s)
    CAS-nr
    105816-04-4
  • 1457618.
    Nateglinide Related Compound A
    Nateglinide Related Compound A
    USP reference standard
    Vial
    10 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - 12 400,00 kr
    12 400,00 kr
    1 * 10 mg
       12 400,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1457618.
    Benämning
    Nateglinide Related Compound A
    Synonym(s)
    trans-4-isopropylcyclohexanecarboxylic acid
    CAS-nr
    7077-05-6
  • 1457629.
    Nateglinide Related Compound B
    Nateglinide Related Compound B
    USP reference standard
    Vial
    10 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - 7 900,00 kr
    7 900,00 kr
    1 * 10 mg
       7 900,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1457629.
    Benämning
    Nateglinide Related Compound B
    Synonym(s)
    N-(trans-4-isopropylcyclohexanecarbonyl)-L-phenylalanine
    CAS-nr
    105816-05-5
  • 1457630.
    Nateglinide Related Compound C
    Nateglinide Related Compound C
    USP reference standard
    Vial
    20 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 20 mg
    1 * 20 mg - 13 525,00 kr
    13 525,00 kr
    1 * 20 mg
       13 525,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1457630.
    Benämning
    Nateglinide Related Compound C
    Synonym(s)
    N-(cis-4-isopropylcyclohexanecarbonyl)-D-phenylalanine
    CAS-nr
    105816-06-6