Orders LinkContactUsLinkComponent
Glipizide, Reference Standards
Glipizide, Reference Standards
Leverantör:   USP
Glipizide, Reference Standards
Leverantör:  USP
Certificates
4 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Certifications: US Pharmacopea Reference Standard
Specifikationer för produkt
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 1292507.
  • 1292609.
  • 1292610.
  • 1292631.
  • Benämning:
  • Glipizide
  • Glipizide Related Compound A
  • Glipizide Related Compound B
  • Glipizide Related Compound C
  • Synonym(s):
  • N-{2-[(4-aminosulfonyl)phenyl]ethyl}-5-methyl-pyrazinecarboxamide
  • 6-methyl-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide
  • 1-cyclohexyl-3-[[4-[2-[[(6-methylpyrazin-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]urea
  • CAS-nr:
  • 29094-61-9
  • 33288-71-0
  • 66375-96-0
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Standard
    Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 1292507.
    Glipizide
    Glipizide
    USP reference standard
    Vial
    125 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 125 mg
    1 * 125 mg - 3 650,00 kr
    3 650,00 kr
    1 * 125 mg
       3 650,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1292507.
    Benämning
    Glipizide
    Synonym(s)
    CAS-nr
    29094-61-9
  • 1292609.
    Glipizide Related Compound A
    Glipizide Related Compound A
    USP reference standard
    Vial
    25 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 14 300,00 kr
    14 300,00 kr
    1 * 25 mg
       14 300,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1292609.
    Benämning
    Glipizide Related Compound A
    Synonym(s)
    N-{2-[(4-aminosulfonyl)phenyl]ethyl}-5-methyl-pyrazinecarboxamide
    CAS-nr
    33288-71-0
  • 1292610.
    Glipizide Related Compound B
    Glipizide Related Compound B
    USP reference standard
    Vial
    15 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 15 mg
    1 * 15 mg - 12 500,00 kr
    12 500,00 kr
    1 * 15 mg
       12 500,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1292610.
    Benämning
    Glipizide Related Compound B
    Synonym(s)
    6-methyl-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide
    CAS-nr
  • 1292631.
    Glipizide Related Compound C
    Glipizide Related Compound C
    USP reference standard
    Vial
    15 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 15 mg
    1 * 15 mg - 13 525,00 kr
    13 525,00 kr
    1 * 15 mg
       13 525,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1292631.
    Benämning
    Glipizide Related Compound C
    Synonym(s)
    1-cyclohexyl-3-[[4-[2-[[(6-methylpyrazin-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]urea
    CAS-nr
    66375-96-0