Orders LinkContactUsLinkComponent
Gadodiamide, Reference Standards
Gadodiamide, Reference Standards
Leverantör:   USP
Gadodiamide, Reference Standards
Leverantör:  USP
Certificates
3 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Certifications: US Pharmacopea Reference Standard
Specifikationer för produkt
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 1287507.
  • 1287518.
  • 1287529.
  • Benämning:
  • Gadodiamide
  • Gadodiamide Related Compound A
  • Gadodiamide Related Compound B
  • Synonym(s):
  • Gadolinium sodium diethylenetriamine pentaacetic acid monomethylamide
  • gadolinium disodium diethylenetriamine pentaacetic acid
  • CAS-nr:
  • 131410-48-5
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Standard
    Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 1287507.
    Gadodiamide
    Gadodiamide
    USP reference standard
    Vial
    500 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 4 975,00 kr
    4 975,00 kr
    1 * 500 mg
       4 975,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1287507.
    Benämning
    Gadodiamide
    Synonym(s)
    CAS-nr
    131410-48-5
  • 1287518.
    Gadodiamide Related Compound A
    Gadodiamide Related Compound A
    USP reference standard
    Vial
    25 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 13 400,00 kr
    13 400,00 kr
    1 * 25 mg
       13 400,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1287518.
    Benämning
    Gadodiamide Related Compound A
    Synonym(s)
    Gadolinium sodium diethylenetriamine pentaacetic acid monomethylamide
    CAS-nr
  • 1287529.
    Gadodiamide Related Compound B
    Gadodiamide Related Compound B
    USP reference standard
    Vial
    50 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - 13 400,00 kr
    13 400,00 kr
    1 * 50 mg
       13 400,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1287529.
    Benämning
    Gadodiamide Related Compound B
    Synonym(s)
    gadolinium disodium diethylenetriamine pentaacetic acid
    CAS-nr
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.