Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyclic Olefin, Reference Standards
Cyclic Olefin, Reference Standards
Leverantör:   USP
Cyclic Olefin, Reference Standards
Leverantör:  USP
Certificates
2 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Certifications: US Pharmacopea Reference Standard
Specifikationer för produkt
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 1152814.
  • 1152825.
  • Benämning:
  • Cyclic Olefin Copolymer
  • CAS-nr:
  • 26007-43-2
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Standard
    Pk Info
    Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 1152814.
    Cyclic Olefin Polymer
    Cyclic Olefin Polymer
    USP reference standard
    Vial
    1 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 4 700,00 kr
    4 700,00 kr
    1 * 1 g
       4 700,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1152814.
    Benämning
    CAS-nr
  • 1152825.
    Cyclic Olefin Copolymer
    Cyclic Olefin Copolymer
    USP reference standard
    3 strips, 2'' x 2'' x 1 mm each
    1 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 4 800,00 kr
    4 800,00 kr
    1 * 1 g
       4 800,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1152825.
    Benämning
    Cyclic Olefin Copolymer
    CAS-nr
    26007-43-2