Orders LinkContactUsLinkComponent
Ampicillin, Reference Standards
Ampicillin, Reference Standards
Leverantör:   USP
Ampicillin, Reference Standards
Leverantör:  USP
Certificates
4 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Certifications: US Pharmacopea Reference Standard
Dokument
Specifikationer för produkt
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 1033000.
  • 1033203.
  • 1033407.
  • 1033247.
  • Benämning:
  • Ampicillin
  • Ampicillin Sodium
  • Ampicillin Trihydrate
  • CAS-nr:
  • 69-53-4
  • 69-52-3
  • 7177-48-2
  • Formel:
  • C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
  • C₁₆H₁₉N₃O₄S·₃H₂O
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Standard
    Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Ampicillin
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 4 350,00 kr
    4 350,00 kr
    1 * 200 mg
       4 350,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1033000.
    Benämning
    Ampicillin
    CAS-nr
    69-53-4
    Formel
  • 1033203.
    Ampicillin Sodium
    Ampicillin Sodium
    USP reference standard
    Vial
    125 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 125 mg
    1 * 125 mg - 3 725,00 kr
    3 725,00 kr
    1 * 125 mg
       3 725,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1033203.
    Benämning
    Ampicillin Sodium
    CAS-nr
    69-52-3
    Formel
    C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
  • 1033407.
    Ampicillin Trihydrate
    Ampicillin Trihydrate
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 4 000,00 kr
    4 000,00 kr
    1 * 200 mg
       4 000,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1033407.
    Benämning
    Ampicillin Trihydrate
    CAS-nr
    7177-48-2
    Formel
    C₁₆H₁₉N₃O₄S·₃H₂O
  • 1033247.
    Ampicillin System Suitability Mixture
    Ampicillin System Suitability Mixture
    USP reference standard
    Vial
    10 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - 15 350,00 kr
    15 350,00 kr
    1 * 10 mg
       15 350,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1033247.
    Benämning
    CAS-nr
    Formel
Recommendations