Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetazolamide, Reference Standards
Acetazolamide, Reference Standards
Leverantör:   USP
Acetazolamide, Reference Standards
Leverantör:  USP
Certificates
3 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Certifications: US Pharmacopea Reference Standard
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 1005004.
  • 1005048.
  • 1005059.
  • Benämning:
  • Acetazolamide
  • Acetazolamide Related Compound D
  • Acetazolamide Related Compound E
  • Synonym(s):
  • 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide
  • 5-Acetamido-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonic acid potassium salt
  • CAS-nr:
  • 59-66-5
  • 14949-00-9
  • Formel:
  • C₄H₆N₄O₃S₂
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Standard
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 1005004.
    Acetazolamide
    Acetazolamide
    USP reference standard
    2 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 g
    1 * 2 g - 4 650,00 kr
    4 650,00 kr
    1 * 2 g
       4 650,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1005004.
    Benämning
    Acetazolamide
    Synonym(s)
    CAS-nr
    59-66-5
    Formel
    C₄H₆N₄O₃S₂
  • 1005048.
    Acetazolamide Related Compound D
    Acetazolamide Related Compound D
    USP reference standard
    25 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 14 150,00 kr
    14 150,00 kr
    1 * 25 mg
       14 150,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1005048.
    Benämning
    Acetazolamide Related Compound D
    Synonym(s)
    5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide
    CAS-nr
    14949-00-9
    Formel
  • 1005059.
    Acetazolamide Related Compound E
    Acetazolamide Related Compound E
    USP reference standard
    25 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 15 300,00 kr
    15 300,00 kr
    1 * 25 mg
       15 300,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1005059.
    Benämning
    Acetazolamide Related Compound E
    Synonym(s)
    5-Acetamido-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonic acid potassium salt
    CAS-nr
    Formel