Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Centrifuger
Rotorer
Swinging-bucket rotor, SW 41 Ti, Optima
Swinging-bucket rotor, SW 41 Ti, Optima
Swinging-bucket rotor, SW 41 Ti, Optima
Katalog # 521-3575
Leverantör:
Beckman Coulter
Expandera bilden
Swinging-bucket rotor, SW 41 Ti, Optima
Katalog # 521-3575
Leverantör:
Beckman Coulter
Specifikationer
Beskrivning:
SW 41 Ti swinging bucket rotor
Förp.:
1
För:
Swinging bucket (ultracentrifugation)
Max. RPM:
41000
Radie:
153,1 mm