Gå till Rubrik
Gå till Huvudinnehåll
Gå till Sidfot
Avancerad
Avancerad
SDS
Certifikat
Tillverkardata
0
0,00 kr
Order Entry
Inloggning
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Tetrabutylammoniumjodid
Tetrabutylammoniumjodid ≥99%
Tetrabutylammoniumjodid ≥99%
Tetrabutylammoniumjodid ≥99%
91244.180
:
VWR Chemicals
:
Tetrabutylammoniumjodid ≥99%
91244.180
:
VWR Chemicals
:
Förpackningstyp:
Plastic bottle
Förp.:
100 g
Seq:
3401
Assay:
Min. 99 %
:
:
369.37 g/mol
:
143…146 °C
:
1,0027 g/cm³ (25 °C)
:
206-220-5
:
GHS07
:
Omgivande
:
311-28-4
:
C₁₆H₃₆IN
:
MFCD00011636