2-Metyl-2-butanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:75-85-4
:
Formel:C₅H₁₂O
MDL-nummer:MFCD00004478
:88.15 g/mol
Merck Index:13,07218
Kokande Pt:102 °C (1013 hPa)
Densitet:0,806 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:20 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-908-9
FN:1105
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
Specifikationstestresultat
- Assay:Min. 99 %
Specifikationstestresultat
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummerProductPage_806193 spec_VWRC91242.260 spec_VWRC91242.320