Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt), No-Weigh™ Format, Pierce™
Katalog # PIERA39268
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:20 mg
- Seq:2305
- Pk Info:10x 2 g
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Spacer Arm Length:Short, 8.3 angstroms
- Shipping Condition:Ambient
- Quantity:10 x 2 mg
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:436.37 g/mol
Smält Pt:179 °C
:GHS07
Förvaringstemperatur:Frys
CAS-nummer:92921-24-9
Formel:C₁₆H₁₈N₂O₉S
MDL-nummer:MFCD00054978