Ammoniumnitrat 50 g/L (99,999%) i vatten, ARISTAR® matrix modifier solution, for graphite furnace AAS
Katalog # 91277.154
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:50 mL
- Seq:2370
Specifikationer
Om denna produkt
:
:80.04 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:6484-52-2
Formel:NH₄NO₃
MDL-nummer:MFCD00011425