ContactUsLinkComponent
Bromtymolblått lösning R3 Reag. Ph. Eur.
Katalog # 84118.180
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Bromtymolblått lösning R3 Reag. Ph. Eur.
Katalog # 84118.180
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :624.39 g/mol
CAS-nummer:76-59-5
Formel:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MDL-nummer:MFCD00005872