Bromtymolblått lösning R3 Reag. Ph. Eur.
Katalog # 84118.180
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:100 mL
- Seq:2440
Specifikationer
Om denna produkt
:
:624.39 g/mol
CAS-nummer:76-59-5
Formel:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MDL-nummer:MFCD00005872