ContactUsLinkComponent
Mixed cellulose ester membranes, non-sterile, 0,6 µm, Whatman™
undefined
Mixed cellulose ester membranes, non-sterile, 0,6 µm, Whatman™
  • Catalog No:
  • 514-3383
  • 514-0762
  • 514-2143
  • 514-2141
  • Typ:
  • ME 26, svart/vitt rutnät 3,1 mm
  • ME 26
  • ME 26
  • ME 26
  • Porstorlek:
  • 0,60 µm
  • 0,60 µm
  • 0,60 µm
  • 0,60 µm
  • Tjocklek:
  • 135 µm
  • 135 µm
  • 135 µm
  • 135 µm
  • Vattenflödeshastighet:
  • 48 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 48 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 48 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 48 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • Luftflöde:
  • 21 s/100 ml (3 mbar)
  • 21 s/100 ml (3 mbar)
  • 21 s/100 ml (3 mbar)
  • 21 s/100 ml (3 mbar)
  • Max. temperature:
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • Vikt:
  • 4,3 - 5,0 mg/cm²
  • 4,3 - 5,0 mg/cm²
  • 4,3 - 5,0 mg/cm²
Frequently Bought Together