Natriumtetrahydroborat ≥97%, AnalaR NORMAPUR® for analysis
Katalog # 27883.180
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay:min. 97%
- Identity:passes test
- Appearance:white hygroscopic crystals
- Chloride (Cl):max. 0,5%
- Sulphate (SO4):max. 0,01%
- Cadmium (Cd):max. 0,005%
- Copper (Cu):max. 0,005%
- Iron (Fe):max. 0,005%
- Lead (Pb):max. 0,005%
- Zinc (Zn):max. 0,005%
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:37.83 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:241-004-4
FN:1426
ADR:4.3,I
:GHS02
:GHS06
:GHS05
:GHS08
CAS-nummer:16940-66-2
Formel:NaBH₄
MDL-nummer:MFCD00003518