ContactUsLinkComponent
Jod alkoholhaltig lösning Reag.Ph.Eur. 1045804
Jod alkoholhaltig lösning Reag.Ph.Eur. 1045804
Catalog # 84119.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Jod alkoholhaltig lösning Reag.Ph.Eur. 1045804
Catalog # 84119.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :253.81 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
UN:1170
ADR:3,II
 :GHS02
CAS Number:7553-56-2
Formula:I₂
MDL Number:MFCD00011355