Orders LinkContactUsLinkComponent
Maybridge Screening library
Maybridge Screening library
Maybridge Screening library
Certificates
Maybridge Screening library
Maybridge Screening library
8 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
The Maybridge portfolio consists of high-quality hit-like, lead-like and drug-like compounds which can generate valuable data in screening programs. They are developed specifically to support the pharmaceutical drug discovery process.
  • High-throughput screening for drug discovery
  • Maybridge hit-to-lead building blocks
  • Maybridge fragment libraries
See our dedicated Maybridge product page for more information and access to full library files, https://uk.vwr.com/cms/maybridge.
 : 96-well plates may be provided at mass ≥2 µmol or ≥0,5 mg as powder, dry films, or frozen DMSO solutions. 96- or 384-well plates may be provided at mass 0,1 µmol or 0,01 mg as dry films or frozen DMSO solutions. Compounds may also be ordered in vials at mass 2 µmol or 0,5 mg as powder or DMSO solutions.
We can also provide most major brands of plates and vials and we are happy to use those supplied by customers on request.
Product Family Options
Maybridge HitFinder screening library
Produktinformation
  • Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • MAYLHF13384
    Kit contents: 45 Plates, 0,25 µmol
    Kit contents: 45 Plates, 0,25 µmol
    45
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 45 Items
    1 * 45 Items
  • MAYLHF13000
    Kit contents: 180 plates, 1 µmol
    Kit contents: 180 plates, 1 µmol
    180
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 180 Items
    1 * 180 Items
Maybridge HitCreater screening library
Produktinformation
  • Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • MAYLHC020384
    Kit contents: 45 Plates, 0,25 µmol
    Kit contents: 45 Plates, 0,25 µmol
    45
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 45 Items
    1 * 45 Items
  • MAYLHC020000
    Kit contents: 180 plates, 1 µmol
    Kit contents: 180 plates, 1 µmol
    180
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 180 Items
    1 * 180 Items
Maybridge HitDiscover screening library
Produktinformation
  • Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • MAYLHD40000
    Kit contents: 652 plates, 1 µmol
    Kit contents: 652 plates, 1 µmol
    652
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 652 Items
    1 * 652 Items
Screening library compounds, hand-selected
Produktinformation
  • Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • MAYLHTSPLATE
    Kit contents: Hand-selected 96 well plate
    Kit contents: Hand-selected 96 well plate
    50
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items
  • MAYLFRAGLIB96
    Kit contents: Hand-selected 96 well, 1 - 5 mg
    Kit contents: Hand-selected 96 well, 1 - 5 mg
    96
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 96 Items
    1 * 96 Items
  • MAYLHTSVIAL
    Kit contents: Hand-selected, 50×2 ml vial
    Kit contents: Hand-selected, 50×2 ml vial
    50
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items