ContactUsLinkComponent
Magnesium nitrate 10 g/L (99,999%) i vatten, ARISTAR® matrix modifier solution, for graphite furnace AAS
  85780.154
 :  
undefined
Magnesium nitrate 10 g/L (99,999%) i vatten, ARISTAR® matrix modifier solution, for graphite furnace AAS
  85780.154
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    50 mL
  • Seq:
    2370
 :
 :Omgivande
 :13446-18-9
 :Mg(NO₃)₂