Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks with Flow Indicator, PVC
Stopcocks with Flow Indicator, PVC
Leverantör:   Avantor Fluid Handling
Stopcocks with Flow Indicator, PVC
Leverantör:  Avantor Fluid Handling
Certificates
Stopcocks with Flow Indicator, PVC
4 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Easily control flow with flow indicator handle.
  • Constructed of durable PVC and EPDM
PVC bodies, EPDM seals and seats. Flow indicator on handle. Maximum pressure is 150 psi at the maximum temperature of 120 °F (49 °C); maximum vacuum is 29.9" Hg.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Connection type:
  • NPT(M)
  • NPT(M) x Barbed
  • Barbed
  • NPT(F)
  • Inlet port:
  • 1/4" NPT(M)
  • 1/4" NPT(M)
  • 1/4" to 1/2" Barb
  • 1/4" NPT(F)
  • Outlet port:
  • 1/4" NPT(M)
  • 1/4" Barb
  • 1/4" to 1/2" Barb
  • 1/4" NPT(F)
  • Innerdiameter, slang:
  • 0,5 - 0,625"
  • 0,25 - 0,5"
  • Max. tryck:
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • Max. temperature:
  • 48 °C (120 °F)
  • 48 °C (120 °F)
  • 48 °C (120 °F)
  • 48 °C (120 °F)
  • Port size:
  • 0,25 NPT(F)
  • Orifice:
  • 6,35 mm (0,25")
  • 6,35 mm (0,25")
  • 6,35 to 12,7 mm (0,25 - 0,5")
  • 6,35 mm (0,25")
  • Garanti:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • Medievättade material:
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Tillgänglighet
    Price
  • MFLX06225-52
    PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(M) x 1/4" NPT(M)
    PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(M) x 1/4" NPT(M)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 465,00 kr
    465,00 kr
    1 * 1 Items
       465,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX06225-52
    Connection type
    NPT(M)
    Inlet port
    1/4" NPT(M)
    Outlet port
    1/4" NPT(M)
    Innerdiameter, slang
    Max. tryck
    150 psi
    Max. temperature
    48 °C (120 °F)
    Port size
    Orifice
    6,35 mm (0,25")
    Garanti
    1 year
    Medievättade material
    PVC
  • MFLX06225-54
    PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(M) x 1/4" hose barb
    PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(M) x 1/4" hose barb
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 560,00 kr
    560,00 kr
    1 * 1 Items
       560,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX06225-54
    Connection type
    NPT(M) x Barbed
    Inlet port
    1/4" NPT(M)
    Outlet port
    1/4" Barb
    Innerdiameter, slang
    0,5 - 0,625"
    Max. tryck
    150 psi
    Max. temperature
    48 °C (120 °F)
    Port size
    Orifice
    6,35 mm (0,25")
    Garanti
    1 year
    Medievättade material
    PVC
  • MFLX06225-56
    PVC Stopcock w/ Flow Indication, 1/4-1/2" ID x 1/4-1/2" ID
    PVC Stopcock w/ Flow Indication, 1/4-1/2" ID x 1/4-1/2" ID
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 555,00 kr
    555,00 kr
    1 * 1 Items
       555,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX06225-56
    Connection type
    Barbed
    Inlet port
    1/4" to 1/2" Barb
    Outlet port
    1/4" to 1/2" Barb
    Innerdiameter, slang
    0,25 - 0,5"
    Max. tryck
    150 psi
    Max. temperature
    48 °C (120 °F)
    Port size
    Orifice
    6,35 to 12,7 mm (0,25 - 0,5")
    Garanti
    1 year
    Medievättade material
    PVC
  • MFLX06225-50
    PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(F) x 1/4" NPT(F)
    PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(F) x 1/4" NPT(F)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 560,00 kr
    560,00 kr
    1 * 1 Items
       560,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX06225-50
    Connection type
    NPT(F)
    Inlet port
    1/4" NPT(F)
    Outlet port
    1/4" NPT(F)
    Innerdiameter, slang
    Max. tryck
    150 psi
    Max. temperature
    48 °C (120 °F)
    Port size
    0,25 NPT(F)
    Orifice
    6,35 mm (0,25")
    Garanti
    1 year
    Medievättade material
    PVC
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Universal Stopcock Kit, PVC and EPDM, 150 psi
    Universal Stopcock Kit, PVC and EPDM, 150 psi
    MFLX06225-60
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 485,00 kr